Läs mer
BD BBL™ Sensi-Disc™ Testskivor för antimikrobiell känslighet, Kloramfenikol 29
Koncentration:
30 μg
Kvantitet:
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- 6 mm skivor impregnerade med exakt bestämda mängder antibiotika eller kemoterapeutiska medel
- Är tydligt märkta på båda sidor med bokstäver och siffror som anger medel och läkemedelsinnehåll
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Kloramfenikol29 |
| Koncentration | 30 μg |
| Förpackningstyp | Skiva |
| Kvantitet | 10-pack |
För in vitro diagnostisk användning