Läs mer
BD BBL™ Taxo™ Tomma skivor
Produktkod. p-103199
Diameter (engelska) Utsida:
1/4 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. 11762914
Brand: BD 231039
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger ett kostnadseffektivt verktyg för identifiering och differentiering. BD™ BBL™ Taxo™ Blank Discs är lättanvända skivor för klassisk identifiering av mikroorganismer. De Taxo produktlinjen innehåller skivor för att identifiera en mängd olika organismer.
Beställningsinfo
50 skivor per flaska; sex injektionsflaskor per förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Identifiering och differentiering av mikroorganismer
För användning med (utrustning) Taxo™ märkestestskiva
Förpackningstyp BBL Tomma testskivor
Kvantitet 6-pack
Diameter (engelska) Utsida 1/4 tum
Diameter (metrisk) Utsida 6.35 mm