Läs mer
Brady™ BBP™ Förtryckta kemiska etiketter med rätt att veta med NFPA Diamanter med text ares
Produktkod. 11737264
Mått (LxB):
101,60 x 57 mm (4 x 2,25 tum)
159 x 101 mm (6,25 x 4 tum)
4 x 4 tum)
57 x 57 mm (2,25 x 2,25 tum)
Kvantitet:
170/Förpackning
240/förpackning
365/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11737264
Brand: Brady™ 142038
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillåter skrivaren att producera femfärgade kemiska etiketter i ett enda utskriftspass
  • Indoor/outdoor-grade vinyl film with permanent adhesive
  • Material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
  • Available in multiple sizes and formats
  • Service Temp.: -40° to +82°C (-40° to +180°F)
  • Application Temp.: 18° to 82°C (0° to 180°F)
  • Outdoor Durability: 8 to 10 years
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EC
Beskrivning Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels for BBP3x Printers
Typ av lim Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Färg Red, Yellow, Blue, White
Avsluta Gloss
Formatera Label
Material Vinyl
Visa text NFPA Diamond With Text Area
För användning med (applikation) For quickly creating NFPA and color bar labels, allows printer to produce 5-color chemical labels in a single print pass, Indoor/outdoor grade material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Glans 60 to 50 Gardner Units
Etiketter per rad 1
Livslängd 8 to 10 Years
Kvantitet 240/förpackning
Storlek (engelska) 4 in. H x 4 in. W
Storlek (metrisk) 101.6 mm H x 101.6 mm W
Programvarutyp Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 to 180°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +82°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 4 x 4 tum)
Bredd (engelska) 4 in.
Bredd (metrisk) 101 mm
Höjd (engelska) 4 in.
Höjd (metrisk) 101.60 mm