Läs mer
Brady™ BBP™ Förtryckta kemiska etiketter med rätt att veta med NFPA Diamanter med text ares
Produktkod. 11757264
Mått (LxB):
101,60 x 57 mm (4 x 2,25 tum)
159 x 101 mm (6,25 x 4 tum)
4 x 4 tum)
57 x 57 mm (2,25 x 2,25 tum)
Kvantitet:
170/Förpackning
240/förpackning
365/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11757264
Brand: Brady™ 142044
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter skrivaren att producera femfärgade kemiska etiketter i ett enda utskriftspass
  • Vinylfilm av inomhus-/utomhuskvalitet med permanent lim
  • Materialet tål exponering för fukt, kemikalier och hantering
  • Finns i flera storlekar och format
  • Servicetemp.: -40° till +82 °C (-40° till +180 °F)
  • Ansökan Temp.: 18° till 82 °C (0° till 180 °F)
  • Utomhushållbarhet: 8 till 10 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning Förtryckta rätt att veta kemiska etiketter för BBP3x-skrivare
Typ av lim Akryl, Permanent, Tryckkänslig
Färg Rött, Gult, Blått, Vitt
Avsluta Glans
Formatera Märka
Material Vinyl
Visa text NFPA Diamant Med Textområde
För användning med (applikation) För att snabbt skapa NFPA och färgfältsetiketter, gör det möjligt för skrivaren att producera kemiska etiketter i fem färger i ett enda utskriftspass, material av inomhus- och utomhuskvalitet tål exponering för fukt, kemikalier och hantering
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
Glans 60 till 50 Gardner-enheter
Etiketter per rad 1
Livslängd 8 till 10 år
Kvantitet 240/förpackning
Storlek (engelska) 2,25 tum. H x 4 tum W
Storlek (metrisk) 57.2 mm H x 101.6 mm W
Programvarutyp Brady Arbetsstation, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 till 180 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 101,60 x 57 mm (4 x 2,25 tum)
Bredd (engelska) 2,4 tum
Bredd (metrisk) 57 mm
Höjd (engelska) 2,25 tum.
Höjd (metrisk) 5.71 cm
Alternativt artikelnummer B30-245-595-NFPA