Läs mer
Brady™ BBP12 Etikettskrivare 300 dpi
Produktkod. 30242819 Handla allt Brady Produkter
Change view
Inkluderar:
Kutter och avrullare
Varva ner
Alternativt artikelnummer:
BBP12-EU-U-BWS
BBP12-EU-UC-BWS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Alternativt artikelnummer
30242819 Varva ner BBP12-EU-U-BWS
30242831 Kutter och avrullare BBP12-EU-UC-BWS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30242819 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9835.00 SEK
    8735.06 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1099.94 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
BBP12-etikettskrivaren är en kompakt, pålitlig och prisvärd termisk överföringsskrivare på ingångsnivå, idealisk för utskrifter i låg volym på många olika material.
  • BBP ™12 ger dig mångsidigheten att skriva ut alla dina grundläggande etiketttyper från en maskin, vilket sparar kostnader, minskar stilleståndstiden och förenklar din märkning
  • Över 800 varianter av etiketter, inklusive extern matade bulkrullar och anpassade delar, för allmän identifiering, trådmärkning, tillgångsspårning och mer
  • Speciellt utformade mediarullar och -band med liten kärna ger snabb installation och minskar omställningstiden
  • Centreringsbandsspindeln eliminerar praktiskt taget skrynkling av bandet
  • Kompakt storlek kommer inte att belamra din arbetsplats eller bänk
  • Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
Specifikationer
Produkttyp Skrivarsats
Färg Blå, grå
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 10,21 tum.
Bredd (engelska) 7,99 tum.
Längd (metrisk) 259.33 mm
Bredd (metrisk) 202.95 mm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 190.50 mm
Mått (L x B) 259.33 x 202.95 x 190.50 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 58.42 mm
Inkluderar Varva ner
Språk Engelska, spanska, tyska, franska, holländska
Minne 128 MB Flash, 64 MB SDRAM, SD Flash-minneskort upp till 32 GB
Modell BBP12-EU-U-BWS
Utskriftshastighet 101,60 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Arbetsstation, Windows
Kontakttyper Ethernet, seriellt, USB
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Vikt (engelska) 5.07 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE, RoHS, EAC
Garanti 1 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 110/240 V
Typ av tangentbord Hold (Håll)
Alternativt artikelnummer BBP12-EU-U-BWS
Pluggtyp EU