Läs mer
Brady™ BBP12 Etikettskrivare 300 dpi
Produktkod. 30242831
Inkluderar:
Kutter och avrullare
Varva ner
Alternativt artikelnummer:
BBP12-EU-U-BWS
BBP12-EU-UC-BWS
Produktkod. 30242831
Brand: Brady™ 322908
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BBP12-etikettskrivaren är en kompakt, pålitlig och prisvärd termisk överföringsskrivare på ingångsnivå, idealisk för utskrifter i låg volym på många olika material.
  • BBP ™12 ger dig mångsidigheten att skriva ut alla dina grundläggande etiketttyper från en maskin, vilket sparar kostnader, minskar stilleståndstiden och förenklar din märkning
  • Över 800 varianter av etiketter, inklusive extern matade bulkrullar och anpassade delar, för allmän identifiering, trådmärkning, tillgångsspårning och mer
  • Speciellt utformade mediarullar och -band med liten kärna ger snabb installation och minskar omställningstiden
  • Centreringsbandsspindeln eliminerar praktiskt taget skrynkling av bandet
  • Kompakt storlek kommer inte att belamra din arbetsplats eller bänk
  • Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
Specifikationer
Produkttyp Skrivarsats
Färg Blå, grå
Visningstyp Färg LCD
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 10,21 tum.
Bredd (engelska) 7,99 tum.
Längd (metrisk) 259.33 mm
Bredd (metrisk) 202.95 mm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 190.50 mm
Mått (L x B) 259.33 x 202.95 x 190.50 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 58.42 mm
Inkluderar Kutter och avrullare
Språk Engelska, spanska, tyska, franska, holländska
Minne 128 MB Flash, 64 MB SDRAM, SD Flash-minneskort upp till 32 GB
Modell BBP12-EU-UC-BWS
Utskriftshastighet 101,60 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Arbetsstation, Windows
Kontakttyper Ethernet, seriellt, USB
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Vikt (engelska) 5.07 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE, RoHS, EAC
Garanti 1 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 110/240 V
Typ av tangentbord Hold (Håll)
Alternativt artikelnummer BBP12-EU-UC-BWS
Pluggtyp EU
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado