Beskrivning
- BBP ™12 ger dig mångsidigheten att skriva ut alla dina grundläggande etiketttyper från en maskin, vilket sparar kostnader, minskar stilleståndstiden och förenklar din märkning
- Över 800 varianter av etiketter, inklusive extern matade bulkrullar och anpassade delar, för allmän identifiering, trådmärkning, tillgångsspårning och mer
- Speciellt utformade mediarullar och -band med liten kärna ger snabb installation och minskar omställningstiden
- Centreringsbandsspindeln eliminerar praktiskt taget skrynkling av bandet
- Kompakt storlek kommer inte att belamra din arbetsplats eller bänk
- Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarsats |
| Färg | Blå, grå |
| Visningstyp | Färg LCD-pekskärm |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 10,21 tum. |
| Bredd (engelska) | 7,99 tum. |
| Längd (metrisk) | 259.33 mm |
| Bredd (metrisk) | 202.95 mm |
| Höjd (engelska) | 7,5 tum |
| Visa mer |