Läs mer
Brady™ BBP12 Label Printer Kit EU with Cutter, Unwinder and Workstation PWID Suite
Produktkod. 15958970
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. unitSize
15958970 Varje
1 options
Produktkod. 15958970 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 198594
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This kit contains the BBP12 Label Printer, cutter, unwinder, and the Workstation Product & Wire Identification Software suite so that you can immediately start designing professional labels.
The Brady™ BBP™12 gives you the versatility to print all your basic label types from one machine, saving costs, reducing downtime and simplifying your labeling.
  • Over 800 varieties of labels, including external-feed bulk rolls and custom parts
  • Specifically designed small-core media rolls and ribbons provide fast installation and reduce change-over time
  • Centering ribbon spindle virtually eliminates ribbon wrinkle
  • Compact size won't clutter your workplace or bench
  • Comes with cutter, unwinder, and Brady™ Workstation PWID Suite
Specifikationer
Visningstyp Färg LCD
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 203 mm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 191 mm
Djup (engelska) 10 tum
Djup (metriskt) 259 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar BBP12 Printer with Pre-installed Cutter, Unwinder, USB Cable, EU Power Cord, Product CD, Quick Start Guide, Brady™ Workstation Product & Wire ID Suite
Språk tjeckiska, holländska, Engelska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, Kazakiska, litauiska, norska, polska, portugisiska, ryska, slovakiska, spanska, svenska, turkiska
Minne 128 MB (Flash), 64 MB (SDRAM), SD Flash Memory Card Up To 32 GB
Modell BBP12
Utskriftshastighet 101.6 mm/s
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper Ethernet, seriellt, USB
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vikt (engelska) 5.1 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg
För användning med (applikation) Kretskort och streckkodsmärkning, komponentmärkning, allmän identifiering
Garanti 1 år
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer BBP12-EU-U-C-PWID