Läs mer
Brady™ BBP12 Etikettskrivarsats EU med skärare och avrullare
Produktkod. 15717042 Handla allt Brady Produkter
Change view
BBP12 Etikettskrivarsats EU; Utskriftshastighet: 101,6 mm/s; Upplösning: 300 dpi; Print Technology: Termisk överföring; Vikt (metrisk): 2,3 kg; Färgkapacitet: Monokrom
Produktkod.
15717042 BBP12 Etikettskrivarsats EU; Utskriftshastighet: 101,6 mm/s; Upplösning: 300 dpi; Print Technology: Termisk överföring; Vikt (metrisk): 2,3 kg; Färgkapacitet: Monokrom
1 options
Produktkod. 15717042 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 195966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9165.00 SEK
    8138.81 SEK / Paket med 1
    Save 1026.19 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
The BBP12 Label Printer is a compact, reliable, and affordable entry level thermal transfer benchtop printer ideal for low volume printing on lots of different materials.
BBP ™12 ger dig mångsidigheten att skriva ut alla dina grundläggande etiketttyper från en maskin, vilket sparar kostnader, minskar stilleståndstiden och förenklar din märkning.
  • Över 800 varianter av etiketter, inklusive extern matade bulkrullar och anpassade delar för allmän identifiering, trådmärkning, tillgångsspårning och mer
  • Speciellt utformade mediarullar och -band med liten kärna ger snabb installation och minskar omställningstiden
  • Centreringsbandsspindeln eliminerar praktiskt taget skrynkling av bandet
  • Kompakt storlek kommer inte att belamra din arbetsplats eller bänk
  • Levereras med fräs, avrullare och gratis Brady™ Workstation Basic Design Software Suite
Specifikationer
Visningstyp Färg LCD
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 203 mm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 191 mm
Djup (engelska) 10 tum
Djup (metriskt) 259 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar BBP12-skrivare med förinstallerad skärare, avrullare, USB Kabel, EU-nätsladd, produkt-cd, snabbstartsguide, Brady™ Svit Basic
Språk tjeckiska, holländska, Engelska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, Kazakiska, litauiska, norska, polska, portugisiska, ryska, slovakiska, spanska, svenska, turkiska
Minne 128 MB (Flash), 64 MB (SDRAM), SD Flash Memory Card Up To 32 GB
Modell BBP12
Utskriftshastighet 101.6 mm/s
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper Ethernet, seriellt, USB
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vikt (engelska) 5.1 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
Garanti 1 år
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer BBP12-EU-U-CUTTER