Läs mer
Brady™ BBP12 Label Printer Kit EU med avrullare, streckkodsläsare och Workstation Scan and Print Suite
Produktkod. 17135421 Handla allt Brady Produkter
Change view
BBP12 Etikettskrivare EU Kit; Djup (metriskt): 259 mm; Höjd (metrisk): 191 mm; Bredd (metrisk): 202 mm; Färgkapacitet: Monokrom; Diameter (metrisk): 25,4 mm
Produktkod.
17135421 BBP12 Etikettskrivare EU Kit; Djup (metriskt): 259 mm; Höjd (metrisk): 191 mm; Bredd (metrisk): 202 mm; Färgkapacitet: Monokrom; Diameter (metrisk): 25,4 mm
1 options
Produktkod. 17135421 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 302670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16040.00 SEK
    14247.56 SEK / Paket med 1
    Save 1792.44 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Detta praktiska kit innehåller skrivare, avrullare, streckkodsläsare och Workstation Scan and Print Suite.
Etikettskrivaren ™BBP 12 packar mycket kraft i ett kompakt verktyg med sin höghastighetsutskrift, utökade lista med etikettalternativ och enkla, användarvänliga design.
  • Ger mångsidighet att skriva ut alla grundläggande etiketttyper från en maskin, vilket sparar kostnader och minskar stilleståndstiden
  • Över 800 varianter av etiketter, inklusive extern matade bulkrullar och anpassade delar för allmän identifiering, trådmärkning, tillgångsspårning och mer
  • Speciellt utformade mediarullar och band med små kärnor ger snabb installation och minskar omställningstiden
  • Centreringsbandsspindeln eliminerar praktiskt taget skrynkling av bandet
  • Kompakt storlek kommer inte att belamra din arbetsplats eller bänk
  • Skickas med avrullare, streckkodsläsare och Brady™ Workstation Scan and Print-applikation för design av etikettmall och manuellt utlöst automatisk etikettutskrift
Specifikationer
Visningstyp Färg LCD
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 203 mm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 191 mm
Djup (engelska) 10 tum
Djup (metriskt) 259 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar skrivare, avrullare, USB Kabel, EU-nätsladd, produkt-cd, snabbstartsguide, Xenon 1900HD streckkodsläsare, Brady™ Workstation Scan and Print Suite
Språk tjeckiska, holländska, engelska (USA), franska, portugisiska, spanska, Bahasa (indonesiska), Bahasa Malay, tjeckiska, danska, tyska, estniska, kroatiska, italienska, ungerska, holländska, norska (bokmål), polska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, vietnamesiska, turkiska, bulgariska, ryska, koreanska, förenklade kinesiska, thailändska och traditionella, thailändska och kinesiska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, Kazakiska, litauiska, norska, polska, portugisiska, ryska, slovakiska, spanska, svenska, turkiska
Minne 64 MB
Modell BBP12
Utskriftshastighet 101.6 mm/s
Upplösning 300 dpi
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vikt (engelska) 5.1 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
Garanti 1 år
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer BBP12-SPS-EU