Läs mer
Brady™ BBP12-etikettskrivaren är en kompakt, pålitlig och prisvärd termisk överföringsskrivare på ingångsnivå, idealisk för utskrifter i låg volym på många olika material.
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
BBP ™12 ger dig mångsidigheten att skriva ut alla dina grundläggande etiketttyper från en maskin, vilket sparar kostnader, minskar stilleståndstiden och förenklar din märkning.
- Över 800 varianter av etiketter, inklusive extern matade bulkrullar och anpassade delar för allmän identifiering, trådmärkning, tillgångsspårning och mer
- Speciellt utformade mediarullar och -band med liten kärna ger snabb installation och minskar omställningstiden
- Centreringsbandsspindeln eliminerar praktiskt taget skrynkling av bandet
- Kompakt storlek kommer inte att belamra din arbetsplats eller bänk
- Inkluderar gratis Brady™ Workstation Basic Design Software Suite
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarsats |
| Färg | Blå, Grå |
| Visningstyp | Färg LCD |
| För användning med (utrustning) | THT Series Printers, PS Series Printers, 3PS Series Printers, HX Series Printers, 2HX Series Printers |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Bredd (engelska) | 7,99 tum. |
| Bredd (metrisk) | 202.95 mm |
| Höjd (engelska) | 7,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 190.5 mm |
| Djup (engelska) | 10.21 in. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?