Läs mer
Brady™ Etikettskrivare BBP12
Produktkod. 15430705 Handla allt Brady Produkter
Change view
Produkttyp:
Etikettskrivare med avvikare
Etikettskrivare med avvikare, EU
Etikettskrivarkit EU
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15430705 Etikettskrivare med avvikare Varje
15512000 Etikettskrivare med avvikare, EU Varje
15532000 Etikettskrivarkit EU Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430705 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 195566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7728.71 SEK
    6485.06 SEK / Paket med 1
    Save 1243.65 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Erbjuder hög utskriftshastighet med förmågan att hantera en mängd olika identifieringsetiketter. Brady™ BBP12 Label Printer är en nybörjarskrivare för identifiering av laboratorieprover.
  • Skriver ut ett brett utbud av etiketter från 10 mm upp till 112 mm i bredd
  • Exakt bild- och streckkodspositionering på små etiketter
  • Standard 300 dpi utskriftskvalitet
  • Fullfärg LCD-skärm
  • Levereras med en extern avrullare för att skriva ut större etikettrullar
  • Fristående, eftersom alla universella tangentbord kan anslutas
  • Mått (B x D x H): 202 mm x 258 mm x 173 mm)
Specifikationer
Produkttyp Etikettskrivare med avvikare
Visningstyp Färg LCD
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (metrisk) 202 mm
Höjd (metrisk) 173.00 mm
Djup (metriskt) 258.00 mm
Mått (L x B) 173 x 202 mm
Färgkapacitet Svartvit
Beskrivning BBP12 etikettskrivare med avrullare, EU-strömförsörjning
Inkluderar Denna BBP12 etikettskrivare kommer i en kartong. Den skickas med en avrullare, USB Kabel, nätsladd, produkt-cd och snabbstartguide
Språk Tjeckiska, holländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, kazakiska, litauiska, norska (bokmål), polska, portugisiska, ryska, slovakiska, spanska, svenska, turkiska
Minne 64 MB
Utskriftshastighet 100 etiketter/dag
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp LabelMark, Windows-baserad drivrutin för programvara från tredje part, CodeSoft
Kontakttyper Serie, USB , Ethernet
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vikt (metrisk) 2.5 kg
Certifikat och efterlevnad UL; cUL; CE; RoHS; EAC
För användning med (applikation) Tillgångsidentifiering, streckkodsmärkning, tråd- och kabelmärkning, laboratorieidentifikation
Kvantitet 1 st
Garanti 1 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 110 till 240 V
Alternativt artikelnummer BBP12-EU-UNWINDER