Läs mer
Brady™ Etikettskrivare BBP12
Produktkod. 15512000
Produkttyp:
Etikettskrivare med avrullare
Etikettskrivare med avrullare, EU
Etikettskrivarsats EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15512000
Brand: Brady™ 195569
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Erbjuder hög utskriftshastighet med förmågan att hantera en mängd olika identifieringsetiketter. Brady™ BBP12 Label Printer är en nybörjarskrivare för identifiering av laboratorieprover.
  • Prints a wide range of labels from 10mm up to 112mm in width
  • Accurate image and barcode positioning on small labels
  • Standard 300 dpi print quality
  • Full colour LCD display
  • Comes with an external unwinder to print larger label rolls
  • Stand alone, as any universal keyboard can be connected
  • Dimensions (W x D x H): 202mm x 258mm x 173mm)
Specifikationer
Produkttyp Etikettskrivare med avrullare, EU
Visningstyp Color LCD
Tryckteknik Thermal Transfer
Bredd (metrisk) 202 mm
Höjd (metrisk) 173.00 mm
Djup (metriskt) 258.00 mm
Mått (L x B) 173 x 202 mm
Färgkapacitet Monochrome
Beskrivning BBP12 label printer with unwinder & Label-Mark6 Pro software, EU power supply
Inkluderar This BBP12 label printer comes in a cardboard box. It ships with an unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide and a LabelMark Pro CD
Språk Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish
Minne 64 MB
Utskriftshastighet 100 labels/day
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp LabelMark, Windows based driver for 3rd party software use, CodeSoft
Kontakttyper Serial, USB, Ethernet
Temperaturområde (metriskt) 5°C to 40°C
Vikt (metrisk) 2.5 kg
Certifikat och efterlevnad UL; cUL; CE; RoHS; EAC
För användning med (applikation) Asset identification, Barcode labelling, Wire and cable marking, Laboratory identification
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 1 Year
Strömförsörjningsdetaljer AC Adaptor
Spänning 110 to 240 V