Läs mer
Brady™ Etikettskrivare BBP12
Produkttyp:
Etikettskrivare med avrullare
Etikettskrivare med avrullare, EU
Etikettskrivarsats EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Prints a wide range of labels from 10mm up to 112mm in width
- Accurate image and barcode positioning on small labels
- Standard 300 dpi print quality
- Full colour LCD display
- Comes with an external unwinder to print larger label rolls
- Stand alone, as any universal keyboard can be connected
- Dimensions (W x D x H): 202mm x 258mm x 173mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettskrivarsats EU |
| Visningstyp | Color LCD |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Bredd (metrisk) | 202 mm |
| Höjd (metrisk) | 173 mm |
| Djup (metriskt) | 258.00 mm |
| Färgkapacitet | Monochrome |
| Beskrivning | BBP12 label printer application Kit, EU |
| Inkluderar | This BBP12 label printer comes in a cardboard box. It ships with an unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide, a LabelMark Pro CD, THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35mmx70m /O, R6400 65mmx70m / O, R4900 65mmx70m /O |
| Språk | Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish |
| Visa mer |