Läs mer
Brady™ Etikettskrivare BBP12
Produkttyp:
Etikettskrivare med avrullare
Etikettskrivare med avrullare, EU
Etikettskrivarsats EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skriver ut ett brett utbud av etiketter från 10 mm upp till 112 mm i bredd
- Exakt bild- och streckkodspositionering på små etiketter
- Standard 300 dpi utskriftskvalitet
- Fullfärg LCD-skärm
- Levereras med en extern avrullare för att skriva ut större etikettrullar
- Fristående, eftersom alla universella tangentbord kan anslutas
- Mått (B x D x H): 202 mm x 258 mm x 173 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettskrivare med avrullare |
| Visningstyp | Färg LCD |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Bredd (metrisk) | 202 mm |
| Höjd (metrisk) | 173.00 mm |
| Djup (metriskt) | 258.00 mm |
| Mått (L x B) | 173 x 202 mm |
| Färgkapacitet | Svartvit |
| Beskrivning | BBP12 etikettskrivare med avrullare, EU-strömförsörjning |
| Inkluderar | Denna BBP12 etikettskrivare kommer i en kartong. Den skickas med en avrullare, USB Kabel, nätsladd, produkt-cd och snabbstartguide |
| Visa mer |