Läs mer
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tejper - Brun
Produktkod. 11756395
Bredd (engelska) tejp:
0,5 tum
1,125 tum
2.25 in.
4 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11756395
Brand: Brady™ 117938
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För märkning av rostfritt stål och släta ytor. Brady™ BBP31 Hi-Performance polyestertejper är gjorda av B-569 polyester och är idealiska för applicering på mycket släta ytor eller styva paneler.
  • Applied to very smooth surfaces
  • Ideal for mounting to rigid panels
Specifikationer
Beskrivning Compatible surface: Smooth
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Brown
Avsluta Gloss
Formatera Cartridge
Material Polyester (B-569)
Produkttyp BBP31 Hi-Performance Polyester Tape
För användning med (applikation) Marking stainless steel pipes
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 printers
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Ea.
Programvarutyp Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +100°C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.40 m
Bredd (metrisk) 57 mm
Bredd (engelska) tejp 2.25 in.