Läs mer
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tejper - Brun
Produktkod. p-7070672
Bredd (engelska) tejp:
0,5 tum
1,125 tum
2.25 in.
4 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11766395
Marque: Brady™ 117939
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
För märkning av rostfritt stål och släta ytor. Brady™ BBP31 Hi-Performance polyestertejper är gjorda av B-569 polyester och är idealiska för applicering på mycket släta ytor eller styva paneler.
  • Appliceras på mycket släta ytor
  • Idealisk för montering på styva paneler
Spécification
Beskrivning Kompatibel yta: Slät
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Brun
Avsluta Glans
Formatera Kassett
Material Polyester (B-569)
Produkttyp BBP31 högpresterande polyestertejp
För användning med (applikation) Märkning av rostfria rör
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 skrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 st
Programvarutyp Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.40 m
Bredd (metrisk) 29 mm
Bredd (engelska) tejp 1,125 tum
Alternativt artikelnummer B30C-1125-569-BR
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis