Läs mer
Brady™ BBP31 högpresterande polyestertejper - lila
Produktkod. 11796425
Bredd (engelska) tejp:
0,5 tum
1,125 tum
2,25 tum.
4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11796425
Brand: Brady™ 117972
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För märkning av rostfritt stål och släta ytor. Brady™ BBP31 Hi-Performance polyestertejper är gjorda av B-569 polyester och är idealiska för applicering på mycket släta ytor eller styva paneler.
  • Appliceras på mycket släta ytor
  • Idealisk för montering på styva paneler
Specifikationer
Beskrivning Kompatibel yta: Slät
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Lila
Avsluta Glans
Formatera Kassett
Material Polyester (B-569)
Produkttyp BBP31 högpresterande polyestertejp
För användning med (applikation) Märkning av rostfria rör
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 skrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 st
Programvarutyp Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.40 m
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Bredd (engelska) tejp 0,5 tum
Alternativt artikelnummer B30C-500-569-PL