Läs mer
Brady™ BBP31 högpresterande polyestertejper - lila
Produktkod. p-7070677
Bredd (engelska) tejp:
0,5 tum
1,125 tum
2,25 tum.
4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11786425
Brand: Brady™ 117971
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För märkning av rostfritt stål och släta ytor. Brady™ BBP31 Hi-Performance polyestertejper är gjorda av B-569 polyester och är idealiska för applicering på mycket släta ytor eller styva paneler.
  • Appliceras på mycket släta ytor
  • Idealisk för montering på styva paneler
Spécification
Beskrivning Kompatibel yta: Slät
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Lila
Avsluta Glans
Formatera Kassett
Material Polyester (B-569)
Produkttyp BBP31 högpresterande polyestertejp
För användning med (applikation) Märkning av rostfria rör
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 skrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 st
Programvarutyp Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.40 m
Bredd (metrisk) 29 mm
Bredd (engelska) tejp 1,125 tum
Alternativt artikelnummer B30C-1125-569-PL
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis