Läs mer
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tejper - Tan
Bredd (engelska) tejp:
0,5 tum
1,125 tum
2,25 tum.
4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Appliceras på mycket släta ytor
- Idealisk för montering på styva paneler
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kompatibel yta: Slät |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Solbränna |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kassett |
| Material | Polyester (B-569) |
| Produkttyp | BBP31 högpresterande polyestertejp |
| För användning med (applikation) | Märkning av rostfria rör |
| För användning med (utrustning) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 skrivare |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |