Läs mer
Brady™ BBP31 Sign and Label Printer
Produktkod. 11705495
Change view
Typ av tangentbord:
AZERTY
KYRILLISK
QWERTY
QWERTZ
Programvarutyp:
Brady Workstation, MarkWare, Windows-baserad drivrutin för användning med tredjepartsprogramvara
MarkWare
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av tangentbord Programvarutyp unitSize
11705495 AZERTY Brady Workstation, MarkWare, Windows-baserad drivrutin för användning med tredjepartsprogramvara Varje
11751096 AZERTY MarkWare Varje
11791096 KYRILLISK Brady Workstation, MarkWare, Windows-baserad drivrutin för användning med tredjepartsprogramvara Varje
11761096 KYRILLISK MarkWare Varje
11771096 QWERTY Brady Workstation, MarkWare, Windows-baserad drivrutin för användning med tredjepartsprogramvara Varje
11731096 QWERTY MarkWare Varje
11781096 QWERTZ Brady Workstation, MarkWare, Windows-baserad drivrutin för användning med tredjepartsprogramvara Varje
11741096 QWERTZ MarkWare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11705495 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 710739
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Sign and Label Printer
Visningstyp Intuitive Touchscreen
Tryckteknik Thermal Transfer
Längd (metrisk) 225.00 mm
Bredd (metrisk) 305 mm
Höjd (metrisk) 225 mm
Djup (metriskt) 280.00 mm
Mått (L x B) 101 mm
Mått (L x B x H) 225 x 305 x 225 mm
Färgkapacitet Monochrome
Minne 50 MB internal memory
Modell BBP31
Utskriftshastighet 76 mm/sec.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Workstation, MarkWare, Windows-baserad drivrutin för användning med tredjepartsprogramvara
Kontakttyper USB
Temperaturområde (metriskt) 10°C to 40°C
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus and Kazakhstan), CCC (China), and China RoHS
För användning med (applikation) Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 1 Year
Strömförsörjningsdetaljer 220 V
Typ av tangentbord AZERTY