Specifications
| Produkttyp | Sign and Label Printer |
| Visningstyp | Intuitive Touchscreen |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Bredd (metrisk) | 305 mm |
| Höjd (metrisk) | 225 mm |
| Djup (metriskt) | 280.00 mm |
| Mått (L x B) | 101 mm |
| Färgkapacitet | Monochrome |
| Minne | 50 MB internal memory |
| Modell | BBP31 |
| Show More |