Läs mer
BBS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
4652.90 SEK
Specifikationer
| Antigen | BBS4 |
|---|---|
| Koncentration | 0.14 mg/mL |
| Användningsområden | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16840664
|
Proteintech
12766-1-AP-150UL |
150 μL |
4652.90 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
BBS4 contains tetratricopeptide repeats (TPR), similar to O-linked N-acetyglucosamine transferase. Mutations in the gene encoding this protein have been observed in patients with Bardet-Biedl syndrome type 4. BBS4 may play a role in pigmentary retinopathy, obesity, polydactyly, renal malformation and mental retardation.Specifikationer
| BBS4 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q8C1Z7, Q96RK4 | |
| 102774, 300754, 585 | |
| BBS4 Fusion Protein Ag3430 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BBS4 |
| 0.14 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Bardet Biedl syndrome 4, BBS4 | |
| BBS4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |