Läs mer
BBT594, MedChemExpress
Produktkod. 16483647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483647 50 mg
16467638 10 mg
16447546 100 mg
16440108 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18840
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress BBT594 is a potent receptor tyrosine kinase RET inhibitor, used for cancer treatment.
BBT594 is a potent receptor tyrosine kinase RET inhibitor, used for cancer treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BBT594
CAS 882405-89-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H30F3N7O3
Kvantitet 50 mg
Synonym NVP-BBT594
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (57.94 mM)
LEDER O=C(N1CCC2=C1C=CC(OC3=NC=NC(NC(C)=O)=C3)=C2)NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Molekylvikt (g/mol) 569.58
Formel vikt 569.58
Procent renhet 96.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease