Läs mer
BC 11 Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbamimidothioic Acid (4-Boronophenyl)methyl Ester Hydrobromide |
| CAS | 443776-49-6 |
| Molekylformel | C8H11BN2O2S . HBr |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | BC 11 Hydrobromide, Carbamimidothioic Acid (4-Boronophenyl)methyl Ester Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11BN2O2S.BrH/c10-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13;/h1-4,12-13H,5H2,(H3,10,11);1H |
| LEDER | Br.NC(=N)SCc1ccc(cc1)B(O)O |
| IUPAC-namn | [4-(carbamimidoylsulfanylmethyl)phenyl]boronic acid;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.98 |