Läs mer
BC-1382, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(benzenesulfonyl)-N-[(2S)-1-[(2-methoxyphenyl)methylamino]-1-oxopropan-2-yl]piperidine-4-carboxamide |
| CAS | 1013753-99-5 |
| Molekylformel | C23 H29 N3 O5 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BC-1382, N-[(1S)-2-[[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N3O5S/c1-17(22(27)24-16-19-8-6-7-11-21(19)31-2)25-23(28)18-12-14-26(15-13-18)32(29,30)20-9-4-3-5-10-20/h3-11,17-18H,12-16H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,28)/t17-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccccc1CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)C2CCN(CC2)S(=O)(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-(bensensulfonyl)-N-[(2S)-1-[(2-metoxifenyl)metylamino]-1-oxopropan-2-yl]piperidin-4-karboxamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.558 |
| Formel vikt | 459.183 |