Läs mer
BC-1382, TRC
Produktkod. 30338239
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30338239 50 mg
1 options
Produktkod. 30338239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB12935350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(benzenesulfonyl)-N-[(2S)-1-[(2-methoxyphenyl)methylamino]-1-oxopropan-2-yl]piperidine-4-carboxamide
CAS 1013753-99-5
Molekylformel C23 H29 N3 O5 S
Kvantitet 50 mg
Synonym BC-1382, N-[(1S)-2-[[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C23H29N3O5S/c1-17(22(27)24-16-19-8-6-7-11-21(19)31-2)25-23(28)18-12-14-26(15-13-18)32(29,30)20-9-4-3-5-10-20/h3-11,17-18H,12-16H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,28)/t17-/m0/s1
LEDER COc1ccccc1CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)C2CCN(CC2)S(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-(bensensulfonyl)-N-[(2S)-1-[(2-metoxifenyl)metylamino]-1-oxopropan-2-yl]piperidin-4-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 459.558
Formel vikt 459.183