Läs mer
BC-1382, TRC
Produktkod. 30347648
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30347648 100 mg
1 options
Produktkod. 30347648 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB129353100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 1-(benzenesulfonyl)-N-[(2S)-1-[(2-methoxyphenyl)methylamino]-1-oxopropan-2-yl]piperidine-4-carboxamide
CAS 1013753-99-5
Molekylformel C23 H29 N3 O5 S
Kvantitet 100 mg
Synonym BC-1382, N-[(1S)-2-[[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C23H29N3O5S/c1-17(22(27)24-16-19-8-6-7-11-21(19)31-2)25-23(28)18-12-14-26(15-13-18)32(29,30)20-9-4-3-5-10-20/h3-11,17-18H,12-16H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,28)/t17-/m0/s1
LEDER COc1ccccc1CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)C2CCN(CC2)S(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-(bensensulfonyl)-N-[(2S)-1-[(2-metoxifenyl)metylamino]-1-oxopropan-2-yl]piperidin-4-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 459.558
Formel vikt 459.183
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.