Läs mer
Thermo Scientific Chemicals BCA Proteinanalyssats
Produktkod. 15485549
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
15485549 1 Kit
1 options
Produktkod. 15485549 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63283.QA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4630.99 SEK
    3956.65 SEK / Paket med 1
    Save 674.34 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
BCA Protein Assay Kit kan användas för att mäta mycket utspädda proteinkoncentrationer i mycket små provvolymer. Mäter noggrant proteinkoncentrationer från 0,5 till 30 μg/ml i röranalyser och 1 till 20 μg/ml i 96- eller 384-brunnars plattanalyser. Det används för att studera protein: proteininteraktioner, mätning av kolonnfraktioner efter affinitetskromatografi, uppskattning av procentuell återvinning av membranproteiner från cellextrakt och screening med hög genomströmning av fusionsproteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Klart
Produkttyp Protein Assay Kit
För användning med (applikation) Innehåller två separata lösningar för uppskattning av proteinkoncentration.
Kvantitet 1 Kit
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.