Läs mer
Pierce™ BCA Fast
Produktkod. 11811355 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11811355 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11811355 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 23230
Thermo Scientific BCA (bicinchonic acid) is for use in BCA protein assays for the determination of protein concentration.
Related Products
Pierce™ BCA Protein Assay Kit
Pierce™ BCA Protein Assay Reagent A
Pierce™ BCA Protein Assay Reagent B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Molekylformel C20H10N2Na2O4
MDL-nummer MFCD00037500
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel AUPXFICLXPLHBB-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC(C([O-])=O)=C2C=CC=CC2=N1
IUPAC-namn dinatrium[2,2'-bikinolin]-4,4'-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 388.29
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Produktlinje Pierce