Läs mer
MedChemExpress BCDA
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 3252-36-6 |
| Löslighet | Ethanol : ≥ 100 mg/mL (346.58 mM) |
| Synonym | 5-bromo-4-chloroindoxyl acetate |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Kvantitet | 500 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.53 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 99.0% |
| Frakt skick | Room temperature |