Läs mer
MedChemExpress BCECF
Produktkod. 16400939
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16400939 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16400939 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY101882
MedChemExpress BCECF is a pH-sensitive fluorescent dye. BCECF allows measurements in the physiological pH range 6.0-8.0. Excitation ratio: 490/440 nm; Emission intensity: 535 nm.
Specifications
Innehåll och lagring -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 62.5 mg/mL (120.09 mM; Need ultrasonic)
Molekylvikt (g/mol) 520.44 g/mol
CAS 85138-49-4
Synonym 2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein