Läs mer
BCI-121, MedChemExpress
Produktkod. 16498018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498018 10 mg -
16463736 25 mg -
16457796 100 mg -
16433947 50 mg -
16400488 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16498018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY21972
MedChemExpress BCI-121 is a SMYD3 inhibitor that impairs the proliferation of cancer cell.
BCI-121 is a SMYD3 inhibitor that impairs the proliferation of cancer cell.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BCI-121
CAS 432529-82-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H18BrN3O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.93 mM)
LEDER NC(C1CCN(CC(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O)CC1)=O
Molekylvikt (g/mol) 340.22
Formel vikt 340.22
Procent renhet 99.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death