Läs mer
MedChemExpress BCIP
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 6578-06-9 |
| Löslighet | DMSO : ≥ 51 mg/mL (117.61 mM) ∣DMF : 25 mg/mL (57.65 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | BCIP p-toluidine salt∣ X-phosphate p-toluidine salt |
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.62 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 98.0% |
| Frakt skick | Room temperature |