Läs mer
Melford BCIP P-toludinsalt
Produktkod. 30018120
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018120 250 mg
30018121 1 g
30018119 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018120 Leverantör Melford Leverantörsnummer B741000.25
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: 5-brom-4-klor-3-indolyl-fospat-p-toluidinsalt
  • CAS-nummer: 6578-06-9
  • Molekylformel: C 8 H 5 BrCINO 4 P C 7 H 10 N
  • Molekylvikt: 433,6