Läs mer
Abnova™ BCKDK Recombinant Protein (P01)
Produktkod. 16134852
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. 16134852
Brand: Abnova™ H00010295P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH07363
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 10295
Molekylvikt (g/mol) 68.5
Namn BCKDK (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vanligt namn BCKDK
Gensymbol BCKDK
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution