missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bcl-6 Antibody (BCL6/1718), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08865FR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Bcl-6 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifikationer
| Bcl-6 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| B-cell CLL/lymphoma 6, B-cell lymphoma 6 protein transcript, BCL-5, BCL5B-cell lymphoma 5 protein, BCL-6, BCL6A, cys-his2 zinc finger transcription factor, LAZ3ZBTB27B-cell lymphoma 6 protein, lymphoma-associated zinc finger gene on chromosome 3, Protein LAZ-3, Zinc finger and BTB domain-containing protein 27, Zinc finger protein 51ZNF51, zinc finger transcription factor BCL6S | |
| Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P41182) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Tumor Suppressors | |
| 604 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| BCL6/1718 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering