Läs mer
BCL-W/BCL2L2 Antibody (CPTC-BCL2L2-2), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18602329 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18602329 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18602329 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308778APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BCL-W/BCL2L2 Monoclonal antibody specifically detects BCL-W/BCL2L2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen BCL-W/BCL2L2
Användningsområden Western Blot, Protein Array
Klassificering Monoclonal
Klona CPTC-BCL2L2-2
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2-like 2, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human full-length BCL-W/BCL2L2 protein (Uniprot: Q92843)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 599
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus