missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ BCL2L12 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3695), Invitrogen™

Produktkod. 30088920
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
20 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30088920 20 μL
30088627 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30088920 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer MA553637

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

This gene encodes a member of a family of proteins containing a Bcl-2 homology domain 2 (BH2). The encoded protein is an anti-apoptotic factor that acts as an inhibitor of caspases 3 and 7 in the cytoplasm. In the nucleus, it binds to the p53 tumor suppressor protein, preventing its association with target genes. Overexpression of this gene has been detected in a number of different cancers. There is a pseudogene for this gene on chromosome 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen BCL2L12
Användningsområden Flow Cytometry, Western Blot
Klassificering Recombinant Monoclonal
Klona 23GB3695
Koncentration 0.197 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen BCL2L12
Genaccessionsnr. Q9HB09
Gene Alias 2810475P17Rik; 5430429M05Rik; BCL2 like 12; Bcl-2 related proline-rich protein; Bcl2l12; Bcl2-L12; Bcl2-L-12; BCL2-like 12 (proline rich); bcl-2-like protein 12; Bcl-2-related proline-rich protein; Bcl-L12; BPR
Gensymboler BCL2L12
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human BCL2L12.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83596
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.