missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ BCL2L12 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3695), Invitrogen™

Beskrivning
This gene encodes a member of a family of proteins containing a Bcl-2 homology domain 2 (BH2). The encoded protein is an anti-apoptotic factor that acts as an inhibitor of caspases 3 and 7 in the cytoplasm. In the nucleus, it binds to the p53 tumor suppressor protein, preventing its association with target genes. Overexpression of this gene has been detected in a number of different cancers. There is a pseudogene for this gene on chromosome 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | BCL2L12 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Western Blot |
| Klassificering | Recombinant Monoclonal |
| Klona | 23GB3695 |
| Koncentration | 0.197 mg/mL |
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | BCL2L12 |
| Genaccessionsnr. | Q9HB09 |
| Gene Alias | 2810475P17Rik; 5430429M05Rik; BCL2 like 12; Bcl-2 related proline-rich protein; Bcl2l12; Bcl2-L12; Bcl2-L-12; BCL2-like 12 (proline rich); bcl-2-like protein 12; Bcl-2-related proline-rich protein; Bcl-L12; BPR |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?