Läs mer
BCL2L14 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifikationer
| Antigen | BCL2L14 |
|---|---|
| Koncentration | 0.47 mg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16850784
|
Proteintech
12846-1-AP-20UL |
20 μL |
1645.54 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
16840784
|
Proteintech
12846-1-AP-150UL |
150 μL |
4652.90 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The protein encoded by this gene belongs to the BCL2 protein family. BCL2 family members form hetero- or homodimers and act as anti- or pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. Overexpression of this gene has been shown to induce apoptosis in cells. Three alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms have been reported for this gene.Specifikationer
| BCL2L14 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9BZR8 | |
| 79370 | |
| BCL2L14 Fusion Protein Ag3926 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BCL2L14 |
| 0.47 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Apoptosis regulator Bcl G, BCL2L14 | |
| BCL2L14 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |