Läs mer
BCMA/TNFRSF17 Antibody (CD269/8508R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18661020 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18661020 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18661020 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320821AF594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
BCMA/TNFRSF17 Monoclonal antibody specifically detects BCMA/TNFRSF17 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen BCMA/TNFRSF17
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona CD269/8508R
Konjugera Alexa Fluor 594
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias B cell maturation antigen, B-cell maturation protein, BCMAtumor necrosis factor receptor superfamily member 17, BCMB-cell maturation factor, CD269, CD269 antigen, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant human BCMA/TNFRSF17 protein fragment (around aa 1-184) (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 608
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ