Läs mer
Abnova™ bcr/abl DY Translokation FISH Sond
Beskrivning
Innehåller
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 μL.
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
- Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
- Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
- Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
- Högt signal/brusförhållande
- Låg korsreaktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker. |
| Detektionsmetod | Fluorescence |
| Formatera | Tube |
| Etikett eller färgämne | FITC |
| Slutlig produkttyp | Probes (Labeled DNA) |
| Märkningsmål | Genomic DNA |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ-hybridisering (cell), fluorescerande in situ-hybridisering (formalin/PFA-fixerade paraffininbäddade sektioner) |
| Inkluderar | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 ul |
| Produkttyp | bcr/abl DY Translokation FISH Sond |
| Kvantitet | 100μ L |