Läs mer
Berkshire™ BCR™ CleaNotes™ Pad
Produktkod. 18873621 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Färg:
White
Produktkod. Färg
18873621 White
1 options
Produktkod. 18873621 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer BCN.0303.24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6242.25 SEK
    4406.59 SEK / Paket med 24
    Save 1835.66 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Ideal for small notes and reminders in any cleanroom environment
  • Made from 104 g/m2 (28#) weight cleanroom white bond paper
  • Special adhesive backing allows CleaNotes to easily stick to any surface without leaving residues when removed
  • Easy to write on
Beställningsinfo
100 sheets per pad, 24 pads per case. Measure 3 x 3 in. (7.6 x 7.6cm).
Specifikationer
Regerade No
Bredd (engelska) Sida 3 in.
Längd (engelska) Sida 3 in.
Färg White
Mått (L x B) 3 x 3 in.
Längd (engelska) 3 in.
Längd (metrisk) 0.11 mm
Bredd (engelska) 3 in.
Bredd (metrisk) 0.11 mm
För användning med (applikation) Small notes and reminders in any cleanroom environment
Vanligt papper Yes
Produkttyp Adhesive Note Pad
Vikt (engelska) 28 lb.
Vikt (metrisk) 41.4 gsm