Läs mer
Berkshire™ BCR™ Renrumspapper, trådbundet 36 hål
Handla allt Berkshire Produkter
Storlek:
A4
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 3 - 7, renrumsklass 1 - 10 000, EU-klass B/C/D |
| Sidformat | Trådbunden, 36 hål |
| Produkttyp | Renrumspapper |
| Storlek | A4 |
| Vikt (metrisk) | 850 g |