Läs mer
Berkshire International™ BCR™ Renrumspapper 85 g A4 med 2-hålsstans
BIOPHARMA
Produktkod. 17450154 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17450154 Blått -
17460154 Klart -
17470154 Rosa Paket med 2500
17480154 Vitt -
17490154 Gult Paket med 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17450154 Leverantör Berkshire International™ Leverantörsnummer B85A4B2HP25010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3423.00 SEK
    2094.96 SEK / Paket med 2500
    Save 1328.04 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BCR™ Renrumspapper 85 g A4 med 2-hålsstans finns i flera färger.
  • Finns i 5 färger: grön, blå, rosa, vit och gul
Specifikationer
Material Trämassa (100%) med syntetisk latextillsats
Regerade Nej
Färg Blått
Längd (metrisk) 297 mm
Bredd (metrisk) 210 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Papper för renrumsmiljöer: skriva, kopiera och skriva ut
För användning med (utrustning) Kopiatorer och laserskrivare
Vanligt papper Ja
Storlek A4
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 85 g