Läs mer
Berkshire International™ BCR™ Renrumspapper 85 g A4 med 2-hålsstans
BIOPHARMA
Produktkod. p-7222908 Handla allt Berkshire Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Produktkod. 17460154
Brand: Berkshire International™ B85A4G2HP25010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BCR™ Renrumspapper 85 g A4 med 2-hålsstans finns i flera färger.
  • Finns i 5 färger: grön, blå, rosa, vit och gul
Specifikationer
Material Trämassa (100%) med syntetisk latextillsats
Regerade Nej
Färg Klart
Längd (metrisk) 297 mm
Bredd (metrisk) 210 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Papper för renrumsmiljöer: skriva, kopiera och skriva ut
För användning med (utrustning) Kopiatorer och laserskrivare
Vanligt papper Ja
Storlek A4
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 85 g