Beskrivning
- Tillverkad av 96% microdenier-nylon och 4% Lycra
- En storlek passar alla
- Extremt mjuk och bekväm
- BCR™ Renrumsstrumpor är över 1 000 gånger renare än vanliga bomulls-/polyesterstrumpor
- Autoklavbar (121 °C, 30 minuter)
- Färg: Vit
- Avancerad teknik för extrem fukthantering
- Konstruerad med en speciell sömlös teknik, no-run och non-ravel
- Designad och tillverkad huvudsakligen för renrumsapplikationer
- Lågfiberskjul
- Minskad nedbrytning av strumpor vid långvarig användning på grund av oljor och svett
- Långvarig fräschhet och kylning för operatören
- Minskad lukt orsakad av fotsvettning
- Ger mikrodeniermjukhet för operatörens komfort
- Designad för komfort hela dagen
- Uppfyller kraven i EU: GMP s bilaga 1, avsnitt 7.14
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU-bilaga GMP 1 avsnitt 7.14 |
| Färg | För engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Rent rum |
| Kön | Unisex |
| Material | 288 par/PK, 2 paket/Cs. |
| Sömtyp | Sömlöst |
| Storlek | One Size |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förpackningsmängd | Slumpmässig |
| Visa mer |