Beskrivning
- 96% microdenier nylon och 4% Lycra
- En storlek passar alla
- Extremt mjuk och skön
- BCR™ Renrumsstrumpor är över 1 000 gånger renare än vanliga strumpor i bomull/polyester
- Autoklaverbar (121 °C, 30 minuter)
- Vitt
Teknologi
- Avancerad teknik för extrem fukthantering
- Konstruerad med en speciell sömlös teknik, no-run och non-ravel
- Designad och tillverkad huvudsakligen för renrumstillämpningar
- Lågfiberbod
Fördelar
- Minskad nedbrytning av strumpan vid långvarigt slitage på grund av oljor och svett
- Långvarig fräschör och kylning för operatören
- Minskad lukt orsakad av fotsvett
- Ger mikrodenier-mjukhet för förarens komfort
- Designad för komfort hela dagen
- Uppfyller EU:s krav GMP Bilaga 1 avsnitt 7.14
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kön | Unisex |
| Material | 96% Microdenier Nylon och 4 % dubbeltäckt Lycra |
| Sömtyp | Sydd |
| Storlek | One Size |
| Disponibel | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Förpackningsmängd | 6 prs/pk, 24 pks/cs |
| Produkttyp | Cleanroom Socks |
| Förpackningstyp | Pack |
| Visa mer |