Läs mer
Berkshire™ BCR™ Isolator Mini Flat Mop Head
Produktkod. 18895374 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Färg:
Gray
Produktkod. Färg
18895374 Gray
1 options
Produktkod. 18895374 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer ICTMOPHEAD10P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.16 SEK
    642.80 SEK / Paket med 1
    Save 12.36 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
The BCR Isolator Cleaning Tool is a lightweight, low-cost, maneuverable tool which can be used with standard, non-woven flat wipers.
  • Mop head, handles and covers can be sterilized by autoclave or gamma irradiation
  • Clean, light weight
  • Aluminum mop head
  • Can be used with Berkshire™ 9 x 9 in. nonwoven wipers
  • Quick connect handle mechanism for easy attachment after pass through
  • Mop heads swivel 360° and can be locked for 180° swivel when required
Note:  Handle is not included; sold separately (see 19-066-734).
Specifikationer
Produkttyp Isolator Cleaning Tool
Typ av huvud Rectangle
Färg Gray
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Autoclavable
För användning med (utrustning) Berkshire Nonwoven Wipers, Telescoping Handle
För användning med (applikation) Isolator Cleaning
Certifikat och efterlevnad ISO Class 3-7, Cleanroom Class 1-100,000, EU Grade B/C/D
Färgkodad No
Material Aluminum